4,4''-Dinitrilo-p-terfenilo ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
D3394-1G D3394-5G
TCIAD3394-1GEA 24 EUR
TCIAD3394-1G TCIAD3394-5G
4,4''-Dinitrilo-p-terfenilo ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
4,4''-Dinitrilo-p-terfenilo
Formula: C₁₈H₁₂N₂O₄
MW: 320.31 g/mol
Pto. de fusión: 274°C
Número MDL: MFCD00051743
Núm. CAS: 3282-11-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b383e1bfbf598b476f701273d6e7df8da28e2a6&vid=4b383e1bfbf598b476f701273d6e7df8da28e2a6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %