Cloruro de bis(2-cloroetil)amonio ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride
B1210-25G B1210-500G B1210-100G
TCIAB1210-25GEA 19 EUR
TCIAB1210-25G TCIAB1210-500G TCIAB1210-100G
Cloruro de bis(2-cloroetil)amonio ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Cloruro de bis(2-cloroetil)amonio
Formula: C₄H₁₀Cl₃N
MW: 178.49 g/mol
Número MDL: MFCD00012515
Núm. CAS: 821-48-7
EINECS: 212-479-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=661608eaeef9b94ad821835b5077bb360fb11f66&vid=661608eaeef9b94ad821835b5077bb360fb11f66&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystaline
Purity (Argentmetric Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency