Tetraetilurea ≥99.0% (por GC)

Proveedor: TCI

Sinónimos: 1,1,3,3-Tetraethylurea

T0587-25ML T0587-100ML
TCIAT0587-25MLEA 67 EUR
TCIAT0587-25ML TCIAT0587-100ML
Tetraetilurea ≥99.0% (por GC)
Tetraetilurea
Formula: C₉H₂₀N₂O
Pto. Ebullición: 214°C
Pto. de inflamación: 81°C
Número MDL: MFCD00042881
Núm. CAS: 1187-03-7
EINECS: 214-696-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7d71f06cd0c9c715404b8ea79ccf51a4c0c9d66&vid=b7d71f06cd0c9c715404b8ea79ccf51a4c0c9d66&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR