Ácido 3-hidroxi-3-metilbutírico ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
H0701-25G H0701-5G
TCIAH0701-25GEA 188 EUR
TCIAH0701-25G TCIAH0701-5G
Ácido 3-hidroxi-3-metilbutírico ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3-hidroxi-3-metilbutírico
Formula: C₅H₁₀O₃
Número MDL: MFCD00059081
Núm. CAS: 625-08-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %