Diurón ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Atención
D1328-25G D1328-500G
TCIAD1328-25GEA 21 EUR
TCIAD1328-25G TCIAD1328-500G
Diurón ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Diurón
Formula: C₉H₁₀Cl₂N₂O
Número MDL: MFCD00018136
Núm. CAS: 330-54-1
EINECS: 206-354-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,03382
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45a67c59332cb243db4b7d823b40e8ddd2649c5c&vid=45a67c59332cb243db4b7d823b40e8ddd2649c5c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 157.0 to 160.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency