Ácido fluoreno-1-carboxílico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
F0541-1G F0541-5G
TCIAF0541-1GEA 37 EUR
TCIAF0541-1G TCIAF0541-5G
Ácido fluoreno-1-carboxílico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido fluoreno-1-carboxílico
Formula: C₁₄H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 100°C
Número MDL: MFCD00001130
Núm. CAS: 6276-03-5
EINECS: 228-472-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=30b35f6ad5b8fd8a45d8e8ae8c252815102599c6&vid=30b35f6ad5b8fd8a45d8e8ae8c252815102599c6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %