(+)-Neomenthol ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
N0626-25ML N0626-5ML
TCIAN0626-25MLEA 502 EUR
TCIAN0626-25ML TCIAN0626-5ML
(+)-Neomenthol ≥96.0% (por GC)
(+)-Neomenthol
Formula: C₁₀H₂₀O
Pto. Ebullición: 212°C
Pto. de inflamación: 82°C
Número MDL: MFCD00062980
Núm. CAS: 2216-52-6
EINECS: 218-691-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3dc0314c46f3df98fb2900faa47e51d8c1453c93&vid=3dc0314c46f3df98fb2900faa47e51d8c1453c93&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Specific rotation [a]20/D +15.0 to +20.0 deg (neat)