2-Cloro-m-anísaldehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C2185-25G C2185-5G
TCIAC2185-25GEA 130 EUR
TCIAC2185-25G TCIAC2185-5G
2-Cloro-m-anísaldehído ≥98.0% (por GC)
2-Cloro-m-anísaldehído
Formula: C₈H₇ClO₂
Pto. de fusión: 53°C
Número MDL: MFCD07369787
Núm. CAS: 54881-49-1
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8dc051995e1fd8aa7a7b25f2ac2ecf4f4a43f7ae&vid=8dc051995e1fd8aa7a7b25f2ac2ecf4f4a43f7ae&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C