1-Bromoisoquinolina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B3445-1G B3445-5G
TCIAB3445-1GEA 178 EUR
TCIAB3445-1G TCIAB3445-5G
1-Bromoisoquinolina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1-Bromoisoquinolina
Formula: C₉H₆BrN
Número MDL: MFCD00234478
Núm. CAS: 1532-71-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29f92407f080517465e0c4cd7f68bdb36c154d90&vid=29f92407f080517465e0c4cd7f68bdb36c154d90&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C