Imidazolidin-2-ona ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Imidazolidone
I0005-25G
I0005-500G
TCIAI0005-25GEA
16
EUR
TCIAI0005-25G
TCIAI0005-500G
Imidazolidin-2-ona ≥97.0% (por GC)
Imidazolidin-2-ona
Formula:
C₃H₆N₂O MW: 86.0925 g/mol |
Número MDL:
MFCD00005257 Núm. CAS: 120-93-4 EINECS: 204-436-4 Índice Merck: 14,04914 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 131.0 to 136.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |