Fosfonoacetato de trietilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ethyl 2-(diethoxyphosphoryl)acetate, Diethyl [(ethoxycarbonyl)methyl]phosphonate
D1523-25G D1523-500G D1523-100G
TCIAD1523-25GEA 16 EUR
TCIAD1523-25G TCIAD1523-500G TCIAD1523-100G
Fosfonoacetato de trietilo ≥97.0% (por GC)
Fosfonoacetato de trietilo
Formula: C₈H₁₇O₅P
MW: 224.19 g/mol
Pto. Ebullición: 145°C
Pto. de inflamación: 165°C
Número MDL: MFCD00009177
Núm. CAS: 867-13-0
EINECS: 212-757-6
UN: 3082
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e83a5e84083bf415312380abfbab958acf973714&vid=e83a5e84083bf415312380abfbab958acf973714&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %