Trietilo 3-fosfonopropionato ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D1524-25G D1524-250G
TCIAD1524-25GEA 56 EUR
TCIAD1524-25G TCIAD1524-250G
Trietilo 3-fosfonopropionato ≥98.0% (por GC)
Trietilo 3-fosfonopropionato
Formula: C₉H₁₉O₅P
Pto. Ebullición: 95°C
Número MDL: MFCD00015167
Núm. CAS: 3699-67-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c24bb4af6cf7ad2dfe4e8e69d4678759e01f6734&vid=c24bb4af6cf7ad2dfe4e8e69d4678759e01f6734&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %