3-Iodo-L-tirosina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
H-Tyr(3-I)-OH, (S)-2-Amino-3-(4-hydroxy-3-iodophenyl)propanoic acid
I0075-1G
I0075-5G
TCIAI0075-1GEA
55
EUR
TCIAI0075-1G
TCIAI0075-5G
3-Iodo-L-tirosina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
3-Iodo-L-tirosina
Formula:
C₉H₁₀INO₃ MW: 307,1 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00002608 Núm. CAS: 70-78-0 EINECS: 200-744-8 Índice Merck: 14,05047 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -2.0 to -5.0 deg (C=2, 1mol/L HCl) |
Solubility in Methanol | almost transparency |