1-(4-Bromofenil)pirrolidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: N-(4-Bromophenyl)pyrrolidine
B3900-1G B3900-5G
TCIAB3900-1GEA 23 EUR
TCIAB3900-1G TCIAB3900-5G
1-(4-Bromofenil)pirrolidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-(4-Bromofenil)pirrolidina
Formula: C₁₀H₁₂BrN
MW: 226.1130 g/mol
Número MDL: MFCD04112480
Núm. CAS: 22090-26-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1cd324f46005ebea0df48605bd54c4ef77eb6ff5&vid=1cd324f46005ebea0df48605bd54c4ef77eb6ff5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C