5-Bromoindolina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B3885-1G
B3885-5G
TCIAB3885-1GEA
27
EUR
TCIAB3885-1G
TCIAB3885-5G
5-Bromoindolina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Bromoindolina
Formula:
C₈H₈BrN Pto. Ebullición: 132°C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00027410 Núm. CAS: 22190-33-6 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Gray to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 39.0 to 43.0 deg-C |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...