Ácido pirrol-2-carboxilico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
P1270-1G P1270-5G
TCIAP1270-1GEA 16 EUR
TCIAP1270-1G TCIAP1270-5G
Ácido pirrol-2-carboxilico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido pirrol-2-carboxilico
Formula: C₅H₅NO₂
Número MDL: MFCD00005219
Núm. CAS: 634-97-9
EINECS: 211-221-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd033276407c945559a6c4880e6afec0d1d78a86&vid=fd033276407c945559a6c4880e6afec0d1d78a86&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %