5-Oxo-DL-prolina ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, DL-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, DL-Pyroglutamic acid
G0061-25G G0061-500G G0061-100G
TCIAG0061-25GEA 16 EUR
TCIAG0061-25G TCIAG0061-500G TCIAG0061-100G
5-Oxo-DL-prolina ≥99.0% (by titrimetric analysis)
5-Oxo-DL-prolina
Formula: C₅H₇NO₃
MW: 129,12 g/mol
Número MDL: MFCD00064322
Núm. CAS: 149-87-1
EINECS: 205-748-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f46c78182a093a46c28ad6a3acfe90067f0c37c&vid=1f46c78182a093a46c28ad6a3acfe90067f0c37c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 182.0 to 186.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -0.5 to +0.5 deg (C=5, water)