3-Metiloxetano-3-metanol ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3-Methyl-3-oxethanemethanol
M1136-25G M1136-5G
TCIAM1136-25GEA 51 EUR
TCIAM1136-25G TCIAM1136-5G
3-Metiloxetano-3-metanol ≥96.0% (por GC)
3-Metiloxetano-3-metanol
Formula: C₅H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 122°C
Pto. de inflamación: 97°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00010273
Núm. CAS: 3143-02-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b22cd8f5ece66e206bbca4d53860f9c5aa72da&vid=f6b22cd8f5ece66e206bbca4d53860f9c5aa72da&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %