3-Metoxiacrilato de metilo ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methyl 3-methoxyacrylate
M0995-25ML M0995-500ML
TCIAM0995-25MLEA 27 EUR
TCIAM0995-25ML TCIAM0995-500ML
3-Metoxiacrilato de metilo ≥95.0% (por GC)
3-Metoxiacrilato de metilo
Formula: C₅H₈O₃
Pto. Ebullición: 56°C
Pto. de inflamación: 65°C
Número MDL: MFCD00128206
Núm. CAS: 34846-90-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=128a716abd3581bf567daf8309728adaeb73fb94&vid=128a716abd3581bf567daf8309728adaeb73fb94&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %