N,N-Dietil-3-oxobutiramida ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D1371-25G D1371-500G
TCIAD1371-25GEA 32 EUR
TCIAD1371-25G TCIAD1371-500G
N,N-Dietil-3-oxobutiramida ≥98.0% (por GC)
N,N-Dietil-3-oxobutiramida
Formula: C₈H₁₅NO₂
Pto. Ebullición: 116°C
Pto. de inflamación: 120°C
Número MDL: MFCD00026728
Núm. CAS: 2235-46-3
EINECS: 218-792-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4001bbc98c9beb322bafa71efd3d406c7c90e99f&vid=4001bbc98c9beb322bafa71efd3d406c7c90e99f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %