Glicinato de metilo clorhidrato ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Methyl glycinate hydrochloride, H-Gly-OMe.HCl, Glycine Methyl Ester HCl
G0246-25G G0246-500G
TCIAG0246-25GEA 16 EUR
TCIAG0246-25G TCIAG0246-500G
Glicinato de metilo clorhidrato ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
Glicinato de metilo clorhidrato
Formula: C₃H₈ClNO₂
MW: 125.56 g/mol
Número MDL: MFCD00012870
Núm. CAS: 5680-79-5
EINECS: 227-139-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3851f29652f700732f78f48520c63310c78aafa7&vid=3851f29652f700732f78f48520c63310c78aafa7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Solubility in Water almost transparency