Etano-1,1,2-tricarboxilato de trietilo ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Triethyl ethane-1,1,2-tricarboxylate
T2431-25G T2431-5G
TCIAT2431-25GEA 51 EUR
TCIAT2431-25G TCIAT2431-5G
Etano-1,1,2-tricarboxilato de trietilo ≥96.0% (por GC)
Etano-1,1,2-tricarboxilato de trietilo
Formula: C₁₁H₁₈O₆
MW: 246,26 g/mol
Pto. Ebullición: 165°C
Número MDL: MFCD00009154
Núm. CAS: 7459-46-3
EINECS: 231-235-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f5a08b97ea745f6cc4c4533b7fa30aaa7445610&vid=2f5a08b97ea745f6cc4c4533b7fa30aaa7445610&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %