Metanotricarboxilato de trietilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
T1481-25G
T1481-5G
TCIAT1481-25GEA
131
EUR
TCIAT1481-25G
TCIAT1481-5G
Metanotricarboxilato de trietilo ≥97.0% (por GC)
Metanotricarboxilato de trietilo
Formula:
C₁₀H₁₆O₆ MW: 232,23 g/mol |
Número MDL:
MFCD00009150 Núm. CAS: 6279-86-3 EINECS: 228-477-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |