Carbamato de amonio ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Carbamic acid ammonium salt
C0027-25G C0027-500G
TCIAC0027-25GEA 16 EUR
TCIAC0027-25G TCIAC0027-500G
Carbamato de amonio ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Carbamato de amonio
Formula: H₂NCO₂NH₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00013010
Núm. CAS: 1111-78-0
EINECS: 214-185-2
Índice Merck: 14,00507
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5918c9a89a283b768f62c369c594a222a331665f&vid=5918c9a89a283b768f62c369c594a222a331665f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %