Hidrogenosulfato de 2-aminoetilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
S0445-25G S0445-500G
TCIAS0445-25GEA 19 EUR
TCIAS0445-25G TCIAS0445-500G
Hidrogenosulfato de 2-aminoetilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Hidrogenosulfato de 2-aminoetilo
Formula: C₂H₇NO₄S
Pto. de fusión: 279°C
Número MDL: MFCD00008179
Núm. CAS: 926-39-6
EINECS: 213-135-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4021934fd115d60ae2e6ef8751580de9f11f2aa&vid=d4021934fd115d60ae2e6ef8751580de9f11f2aa&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency