N-(Fenilmetil)glicinato de etilo ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Ethyl 2-(benzylamino)acetate
B2273-25G B2273-5G
TCIAB2273-25GEA 77 EUR
TCIAB2273-25G TCIAB2273-5G
N-(Fenilmetil)glicinato de etilo ≥96.0% (por GC)
N-(Fenilmetil)glicinato de etilo
Formula: C₁₁H₁₅NO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009174
Núm. CAS: 6436-90-4
EINECS: 229-218-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9ae5377502218b2311102b75c86e2ffb255e34b&vid=c9ae5377502218b2311102b75c86e2ffb255e34b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %