4-Bromofenil fenil eter ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Bromodiphenyl ether, 1-Bromo-4-phenoxybenzene
B0637-500G B0637-25G
TCIAB0637-500GEA 540 EUR
TCIAB0637-500G TCIAB0637-25G
4-Bromofenil fenil eter ≥98.0% (por GC)
4-Bromofenil fenil eter
Formula: C₁₂H₉BrO
Pto. Ebullición: 305°C
Número MDL: MFCD00000094
Núm. CAS: 101-55-3
EINECS: 202-952-4
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29026de62d9dd24ff8fe711852bd3e3470b4375f&vid=29026de62d9dd24ff8fe711852bd3e3470b4375f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %