2-(Aliloxi)benzaldehído ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
A1515-25G A1515-5G
TCIAA1515-25GEA 248 EUR
TCIAA1515-25G TCIAA1515-5G
2-(Aliloxi)benzaldehído ≥96.0% (por GC)
2-(Aliloxi)benzaldehído
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Número MDL: MFCD00014130
Núm. CAS: 28752-82-1
EINECS: 249-198-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9e88324eeb50b361a91c03bc670a217e5f6a53b&vid=b9e88324eeb50b361a91c03bc670a217e5f6a53b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %