Sulfacetamida ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: N-((4-Aminophenyl)sulphonyl)acetamide
S0577-25G S0577-250G
TCIAS0577-25GEA 23 EUR
TCIAS0577-25G TCIAS0577-250G
Sulfacetamida ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Sulfacetamida
Formula: C₈H₁₀N₂O₃S
Número MDL: MFCD00066501
Núm. CAS: 144-80-9
EINECS: 205-640-6
Índice Merck: 14,08899
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d65169aa764ef06070e91d926d569269e18d32ed&vid=d65169aa764ef06070e91d926d569269e18d32ed&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 179.0 to 184.0 deg-C