N-Fenil-N-nitrosohidroxilamina sal amonica ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Ammonium 2-oxo-1-phenylhydrazinolate
C0646-25G C0646-500G
TCIAC0646-25GEA 25 EUR
TCIAC0646-25G TCIAC0646-500G
N-Fenil-N-nitrosohidroxilamina sal amonica ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
N-Fenil-N-nitrosohidroxilamina sal amonica
Formula: C₆H₉N₃O₂
MW: 155.16 g/mol
Pto. de fusión: 164°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00078422
Núm. CAS: 135-20-6
EINECS: 205-183-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 14,02622
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=931f687582c92b82794e002adda5d738c2647228&vid=931f687582c92b82794e002adda5d738c2647228&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Lambda max. 279.0 to 284.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 515 (H2O, 279.0 to 284.0 nm)