4-Metoxi-2-(trifluorometil)benzaldehido ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M2162-1G M2162-5G
TCIAM2162-1GEA 42 EUR
TCIAM2162-1G TCIAM2162-5G
4-Metoxi-2-(trifluorometil)benzaldehido ≥97.0% (por GC)
4-Metoxi-2-(trifluorometil)benzaldehido
Formula: C₉H₇F₃O₂
MW: 204,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01091011
Núm. CAS: 106312-36-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc96bcdeecec688dd3fda01474cb0b4e1e089874&vid=cc96bcdeecec688dd3fda01474cb0b4e1e089874&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C