L(+)-(Pirrolidin-1-il)metanol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
(S)-(+)-2-Hydroxymethylpyrrolidine, (2S)-pyrrolidin-2-ylmethanol, L(+)-Prolinol, S(+)-2-Pyrrolidinemethanol, L-Prolinol
P1087-25G
P1087-5G
TCIAP1087-25GEA
160
EUR
TCIAP1087-25G
TCIAP1087-5G
L(+)-(Pirrolidin-1-il)metanol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
L(+)-(Pirrolidin-1-il)metanol
Formula:
C₅H₁₁NO MW: 101,15 g/mol Pto. Ebullición: 66°C Pto. de inflamación: 86°C |
Número MDL:
MFCD00005255 Núm. CAS: 23356-96-9 EINECS: 245-605-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +28.0 to +33.0 deg (C=1,Toluene) |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...