4-Benciloxi-3-metoxibenzaldehido ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B3599-25G B3599-5G
TCIAB3599-25GEA 135 EUR
TCIAB3599-25G TCIAB3599-5G
4-Benciloxi-3-metoxibenzaldehido ≥98.0% (por GC)
4-Benciloxi-3-metoxibenzaldehido
Formula: C₁₅H₁₄O₃
MW: 242,27 g/mol
Pto. Ebullición: 185°C
Número MDL: MFCD00003365
Núm. CAS: 2426-87-1
EINECS: 219-379-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f0d8d77d06bc7b64c5fcd913e3443871b767f09&vid=2f0d8d77d06bc7b64c5fcd913e3443871b767f09&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C