Cianamida de cálcica
Proveedor: TCI
Peligro
C0006-25G C0006-500G
TCIAC0006-25GEA 16 EUR
TCIAC0006-25G TCIAC0006-500G
Cianamida de cálcica
Cianamida de cálcica
Formula: CCaN₂
Número MDL: MFCD00064894
Núm. CAS: 156-62-7
EINECS: 205-861-8
UN: 1403
ADR: 4.3,III
Índice Merck: 14,01662
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a8f432aac00270d483292a9b66e56feec53321c&vid=8a8f432aac00270d483292a9b66e56feec53321c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light gray to Brown to Black powder to crystal
Nitorogen of cyanamide min. 19.5 %