1-Cloroisoquinolina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C2097-25G C2097-5G
TCIAC2097-25GEA 258 EUR
TCIAC2097-25G TCIAC2097-5G
1-Cloroisoquinolina ≥98.0% (por GC)
1-Cloroisoquinolina
Formula: C₉H₆ClN
MW: 163.61 g/mol
Pto. Ebullición: 108°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00024134
Núm. CAS: 19493-44-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0024a1a5490584bde7aab59121bf52cecd58f79c&vid=0024a1a5490584bde7aab59121bf52cecd58f79c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 33.0 to 38.0 deg-C