3-Amino-2-tenoato de metilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A1039-100G A1039-25G
TCIAA1039-100GEA 129 EUR
TCIAA1039-100G TCIAA1039-25G
3-Amino-2-tenoato de metilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Amino-2-tenoato de metilo
Formula: C₆H₇NO₂S
Número MDL: MFCD00009765
Núm. CAS: 22288-78-4
EINECS: 244-895-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0402db33a18e5808a63ab82dd51ffa4e845db5f1&vid=0402db33a18e5808a63ab82dd51ffa4e845db5f1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C