5-Cloro-3-metilbenzo[b]tiofeno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
C2457-25G
C2457-5G
TCIAC2457-25GEA
91
EUR
TCIAC2457-25G
TCIAC2457-5G
5-Cloro-3-metilbenzo[b]tiofeno ≥98.0% (por GC)
5-Cloro-3-metilbenzo[b]tiofeno
Formula:
C₉H₇ClS Pto. Ebullición: 144°C |
Número MDL:
MFCD00052506 Núm. CAS: 19404-18-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Orange powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |