3,6-Dimetil-1,4-dioxano-2,5-diona ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: DL-Lactide
L0091-25G L0091-100G
TCIAL0091-25GEA 72 EUR
TCIAL0091-25G TCIAL0091-100G
3,6-Dimetil-1,4-dioxano-2,5-diona ≥98.0% (by titrimetric analysis)
3,6-Dimetil-1,4-dioxano-2,5-diona
Formula: C₆H₈O₄
MW: 144.13 g/mol
Número MDL: MFCD00011685
Núm. CAS: 95-96-5
EINECS: 202-468-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1c2b03ef59ba4a7ff32780b53cb56302dffc81a&vid=c1c2b03ef59ba4a7ff32780b53cb56302dffc81a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency