β-Ciclodextrina ≥99.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Caraway, Cycloheptaamylose, β-Cyclodextrin, Cyclomaltoheptaose, Schardinger β-Dextrin, Betadex
C0777-25G C0777-100G
TCIAC0777-25GEA 44 EUR
TCIAC0777-25G TCIAC0777-100G
β-Ciclodextrina ≥99.0% (by HPLC)
β-Ciclodextrina
Formula: C₄₂H₇₀O₃₅
MW: 1134,98 g/mol
Número MDL: MFCD00078139
Núm. CAS: 7585-39-9
EINECS: 231-493-2
Índice Merck: 14,02718
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=540ac9b8f0bfb0fbe7b89cb6e9c00987c1a1e39e&vid=540ac9b8f0bfb0fbe7b89cb6e9c00987c1a1e39e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Specific rotation [a]20/D +161.0 to +165.0 deg (C=1, Water) (calcd.on anh.substance)
Solubility in hot Water almost transparency
Water max. 5.0 %