β-Ciclodextrina ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Caraway, Cycloheptaamylose, β-Cyclodextrin, Cyclomaltoheptaose, Schardinger β-Dextrin, Betadex
C0900-500G C0900-25G C0900-100G
TCIAC0900-500GEA 85 EUR
TCIAC0900-500G TCIAC0900-25G TCIAC0900-100G
β-Ciclodextrina ≥98.0% (by HPLC)
β-Ciclodextrina
Formula: C₄₂H₇₀O₃₅
MW: 1134,98 g/mol
Número MDL: MFCD00078139
Núm. CAS: 7585-39-9
EINECS: 231-493-2
Índice Merck: 14,02718
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f87dbb3e5ab95b46156c93ca5152f29a440336ee&vid=f87dbb3e5ab95b46156c93ca5152f29a440336ee&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +160 to +166 deg (C=1, H2O) (calcd.on anh.substance)
Water max. 14.0 %