γ-Ciclodextrina ≥99.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: gamma-Cyclodextrin, Cyclooctaamylose, γ-Cyclodextrin, Schardinger gamma-Dextrin
C0869-25G C0869-5G C0869-100G
TCIAC0869-25GEA 76 EUR
TCIAC0869-25G TCIAC0869-5G TCIAC0869-100G
γ-Ciclodextrina ≥99.0% (by HPLC)
γ-Ciclodextrina
Formula: C₄₈H₈₀O₄₀
Número MDL: MFCD00009595
Núm. CAS: 17465-86-0
EINECS: 241-482-4
Índice Merck: 14,02718
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48c8efc6b17abea39ef8468642a8b56c9cbf1726&vid=48c8efc6b17abea39ef8468642a8b56c9cbf1726&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Specific rotation [a]20/D +176.0 to +180.0 deg (C=1, H2O) (calcd.on anh.substance)
Water max. 12.0 %