(±)-Ácido indolina-2-carboxílico ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Indoline-2-carboxylic acid
I0394-25G I0394-5G
TCIAI0394-25GEA 210 EUR
TCIAI0394-25G TCIAI0394-5G
(±)-Ácido indolina-2-carboxílico ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
(±)-Ácido indolina-2-carboxílico
Formula: C₉H₉NO₂
Número MDL: MFCD00010635
Núm. CAS: 78348-24-0
EINECS: 278-899-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a82e4e5a29d91787124dc6e177694b018b1c58d7&vid=a82e4e5a29d91787124dc6e177694b018b1c58d7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency