DL-Menthol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: rel-(1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol
M0321-25ML M0321-500ML M0321-100ML
TCIAM0321-25MLEA 16 EUR
TCIAM0321-25ML TCIAM0321-500ML TCIAM0321-100ML
DL-Menthol ≥98.0% (por GC)
DL-Menthol
Formula: C₁₀H₂₀O
MW: 156.27 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001484
Núm. CAS: 89-78-1
EINECS: 201-939-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91fd81a8d5b9f34395e220d5a3b1244ff9f102f9&vid=91fd81a8d5b9f34395e220d5a3b1244ff9f102f9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %