(S)-(-)-Ácido indolina-2-carboxílico ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (S)-Indoline-2-carboxylic acid
I0395-1G I0395-5G
TCIAI0395-1GEA 21 EUR
TCIAI0395-1G TCIAI0395-5G
(S)-(-)-Ácido indolina-2-carboxílico ≥95.0% (by titrimetric analysis)
(S)-(-)-Ácido indolina-2-carboxílico
Formula: C₉H₉NO₂
MW: 163,18 g/mol
Número MDL: MFCD00070578
Núm. CAS: 79815-20-6
EINECS: 410-860-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d623a02b378baae015db1adab652acd22ced4441&vid=d623a02b378baae015db1adab652acd22ced4441&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D -114.0 to -117.0 deg (C=1, 2mol/L HCl)