Ácido abiético ≥80.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
A0001-500G A0001-25G
TCIAA0001-500GEA 173 EUR
TCIAA0001-500G TCIAA0001-25G
Ácido abiético ≥80.0% (por GC)
Ácido abiético
Formula: C₂₀H₃₀O₂
Número MDL: MFCD03423567
Núm. CAS: 514-10-3
EINECS: 208-178-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,00007
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6a00a2abc0e075590cc34e4e5022159c9ab927de&vid=6a00a2abc0e075590cc34e4e5022159c9ab927de&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 80.0 %
Melting point 159.0 to 169.0 deg-C