Ácido 5-fluoroorotico monohidrato ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-FOA
F0382-1G F0382-100MG
TCIAF0382-1GEA 131 EUR
TCIAF0382-1G TCIAF0382-100MG
Ácido 5-fluoroorotico monohidrato ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 5-fluoroorotico monohidrato
Formula: C₅H₃FN₂O₄·1H₂O
MW: 174.0 g/mol (anhy)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00150658
Núm. CAS: 220141-70-8
EINECS: 211-876-0
Índice Merck: 14,04176
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c769e34212d77320c9cafd1aecbd0a31225f7fe&vid=6c769e34212d77320c9cafd1aecbd0a31225f7fe&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in 1mol/L NaOH faint turbidity
Water 8.5 to 10.5 %