Cloruro de 2-tienilacetilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Thiopheneacetyl chloride, Thiophene-2-acetyl chloride
T1751-250G T1751-25G
TCIAT1751-250GEA 386 EUR
TCIAT1751-250G TCIAT1751-25G
Cloruro de 2-tienilacetilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 2-tienilacetilo
Formula: C₆H₅ClOS
MW: 160,62 g/mol
Pto. de inflamación: 85°C
Número MDL: MFCD00005456
Núm. CAS: 39098-97-0
EINECS: 254-290-0
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d83936551f8350ebc41c784aa7864d5befc91ac5&vid=d83936551f8350ebc41c784aa7864d5befc91ac5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to Amber to Dark purple clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %