Ácido 3-tienilacetico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Thiophene-3-acetic acid, 3-Thiopheneacetic acid
T1152-25G T1152-5G
TCIAT1152-25GEA 274 EUR
TCIAT1152-25G TCIAT1152-5G
Ácido 3-tienilacetico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 3-tienilacetico
Formula: C₆H₆O₂S
MW: 142.18 g/mol
Número MDL: MFCD00005473
Núm. CAS: 6964-21-2
EINECS: 230-166-1
UN: 3261
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8281f30f0bd4762485be4aeaa687c844dfa79772&vid=8281f30f0bd4762485be4aeaa687c844dfa79772&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C