4-(tributilestanil)piridina 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-(Tri-n-butylstannyl)pyridine
H51435.03 H51435.06
H51435.03EA 106 EUR
H51435.03 H51435.06
4-(tributilestanil)piridina 96%
4-(tributilestanil)piridina
Purity: 96% CAS No.: 124252-41-1 Molecular Formula: C17H31NSn Formula Weight: 368.15 UN No.: 2788 MDL No.: MFCD01319071
Formula: C₁₇H₃₁NSn
MW: 368,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01319071
Núm. CAS: 124252-41-1
UN: 2788
ADR: 6.1,III