Bromuro de S-etiltiouronio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
E0182-25G E0182-100G
TCIAE0182-25GEA 76 EUR
TCIAE0182-25G TCIAE0182-100G
Bromuro de S-etiltiouronio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Bromuro de S-etiltiouronio
Formula: C₃H₉BrN₂S
Número MDL: MFCD00012585
Núm. CAS: 1071-37-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4576cba4c4c221a045dae6bfae089f6c3b83ad97&vid=4576cba4c4c221a045dae6bfae089f6c3b83ad97&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %